Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sapphire substrate, 50.8mm dia x 0.432mm thick, EPI polished one side, C-axis, HEMCOR single crystal
234.00€ - 1096.00€
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15443925
|
Thermo Scientific Chemicals
045019.KT |
1 Ea. |
234.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15453925
|
Thermo Scientific Chemicals
045019.KU |
5 Ea. |
1096.00€
pezzi 5 |
Spedizione stimata: 20-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
Sapphire is used as an insulating substrate upon which to deposit silicon to make the integrated circuits, high-power radio-frequency (RF) applications such as those found in cellular telephones, public-safety band radios, and satellite communication systems, used in the semiconductor industry, blue light-emitting diodes.