Learn More
Thermo Scientific Chemicals Yttria Stabilized Zirconium Oxide Cylindrical Crucibles
212.00€ - 813.00€
Prodotti 5
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Diametro (sistema metrico) esterno Altezza (sistema metrico) Capacità (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15473825
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
041275.KF
37mm 72mm 50 mL
418.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15463825
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
041274.KF
24mm 43mm 10 mL
450.00€
Pezzo
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
15483825
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Thermo Scientific Chemicals
041276.KF
45mm 90mm 100 mL
522.00€
Pezzo
View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Spedizione stimata: 30-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Add to basket
15453825
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
041273.KF
20mm 37mm 5 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
15493825
missing translation for 'viewDocuments' Promotion Details
Thermo Scientific™
041277.KF
55mm 112mm 200 mL Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
N/A View alternative products
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Videos
SDS
Documents
Documents
Certificates
RUO – Research Use Only