Learn More
Alfuzosin hydrochloride, MedChemExpress
Codice prodotto. 16498398
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16498398 10 mg 10mg
16484287 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16498398 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0192A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Alfuzosin hydrochloride is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
Alfuzosin hydrochloride is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
Specifica
Materiale o nome chimico Alfuzosin hydrochloride
CAS 81403-68-1
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H28ClN5O4
Quantità 10 mg
Sinonimo SL 77499-10
Informazioni di solubilità H2O : 50 mg/mL (117.40 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 31.25 mg/mL (73.37 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1OCCC1)NCCCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)C.Cl
Molecular Weight (g/mol) 425.91
Peso formulazione 425.91
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only