Learn More
Alfuzosin Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30006848
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30006848 100 mg 100mg
17914825 500 mg 500mg
17970415 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30006848 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA532000100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81403-68-1
Formula molecolare C19 H27 N5 O4 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 425.91
Sinonimo Alfuzosin hydrochloride, (2RS)-N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)methylamino]propyl]tetrahydrofuran-2-carboxamide hydrochloride, SL 77-499-10, SL 77499-10, Urion, Uroxatral, Xatral, Alfoten
IUPAC Name N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-methylamino]propyl]oxolane-2-carboxamide;hydrochloride
SMILES Cl.COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
Specifica
Materiale o nome chimico Alfuzosin Hydrochloride
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H27N5O4.ClH/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19;/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23);1H
Peso formulazione 425.183