Learn More
Alfuzosin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16488398
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
50mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16488398 10 mg 10mg
16474287 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16488398 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYB0192
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
MedChemExpress Alfuzosin is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
Alfuzosin is an α1 adrenergic receptor antagonist used to treat benign prostatic hyperplasia (BPH).
Specifica
Materiale o nome chimico Alfuzosin
CAS 81403-80-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C19H27N5O4
Quantità 10 mg
Sinonimo SL 77499
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (128.39 mM)
SMILES O=C(C1OCCC1)NCCCN(C2=NC(N)=C3C=C(OC)C(OC)=CC3=N2)C
Molecular Weight (g/mol) 389.45
Peso formulazione 389.45
Percent Purity 99.67%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only