Learn More
Alfuzosin, TRC
Codice prodotto. 30011773
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011773 250 mg 250mg
30008041 100 mg 100mg
30004276 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30011773 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA215435250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 81403-80-7
Formula molecolare C19H28ClN5O4
Molecular Weight (g/mol) 425.91
Sinonimo 2-Furancarboxamide, N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]tetrahydro-, N-[3-[(4-Amino-6,7-dimethoxy-2-quinazolinyl)methylamino]propyl]tetrahydro-2-furancarboxamide, Alfuzosin, N-[3-[N-(4-Amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-N-(methyl)amino]propyl]tetrahydrofuran-2-carboxamide, SL 77499
IUPAC Name N-[3-[(4-amino-6,7-dimethoxyquinazolin-2-yl)-methylamino]propyl]oxolane-2-carboxamide
SMILES COc1cc2nc(nc(N)c2cc1OC)N(C)CCCNC(=O)C3CCCO3
Specifica
Materiale o nome chimico Alfuzosin
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C19H27N5O4/c1-24(8-5-7-21-18(25)14-6-4-9-28-14)19-22-13-11-16(27-3)15(26-2)10-12(13)17(20)23-19/h10-11,14H,4-9H2,1-3H3,(H,21,25)(H2,20,22,23)
Peso formulazione 389.2063