Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alginic acid
Codice prodotto. 10521311 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Plastic bottle
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10521311 100 g Plastic bottle 100g
10207463 500 g Plastic bottle 500g
10155263 2.5 kg Plastic bottle 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10521311 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 270581000
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 9005-32-7 | (C6H8O7)A(C6H8O7)B
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 9005-32-7
Formula molecolare (C6H8O7)A(C6H8O7)B
Numero MDL MFCD00081309
Sinonimo 2r,3r,4r,5s,6s-3-2r,3s,4r,5s,6s-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxyoxan-2-yl oxy-4,5-dihydroxy-6-methyloxane-2-carboxylic acid
Specifica
Materiale o nome chimico Alginic acid
Punto di fusione >300°C
Colore Beige to White
Residuo della combustione 4% max.
Perdita all'essiccatura 15% max. (2 g, 105°C, 4 hrs)
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,235
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly soluble in hot water;,insoluble in organic solvents;,dissolves slowly in solutions of sodium carbonate,,sodium hydroxide and trisodium phosphate
Percent Purity 19 to 25% (carboxyl groups) (on dried substance)
Forma fisica Powder