Learn More
Alginic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Alginic Acid |
| CAS | 9005-32-7 |
| Formula molecolare | [C6H8O6]n |
| Quantità | 1 g |
| Sinonimo | A 2830-9, A 7003, Acid Algin G 2, Alginate 8, Alginate LV, Cecalgum S 500, Duck Acid A, Duckacid X 2787, E 400, Grindsted PH 060, Inagel GS 30, Kelacid, Kimica Acid, Kimica Acid G, Kimica Acid R 1, Laminal, Lamitex LV, Landalgine, MediAlg MG 17, Medialg MG 5, Medisorb A, Norgine, Protacid F 120, Protanal Rf 5650, Protanal Sf 120RB, Satialgin S 1100, Satialgine, Satialgine GCF 645, Satialgine H 8, Snow Acid Algin G, Verdyol Super |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H22O13/c1-23-7-3(15)6(18)14(27-9(7)11(19)20)25-8-4(16)5(17)13(24-2)26-10(8)12(21)22/h3-10,13-18H,1-2H3,(H,19,20)(H,21,22)/t3-,4-,5+,6+,7+,8+,9-,10+,13-,14-/m1/s1 |
| IUPAC Name | (2S,3S,4R,5S,6R)-3-(((2R,3S,4R,5S,6R)-6-carboxy-3,4-dihydroxy-5-methoxytetrahydro-2H-pyran-2-yl)oxy)-4,5-dihydroxy-6-methoxytetrahydro-2H-pyran-2-carboxylic acid |