Learn More
Lauda™ Algizid Aquastab
Codice prodotto. 15525590
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15525590 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15525590 Fornitore Lauda™ N. del fornitore LZB 929
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Algizid Aquastab for Algae Control in Water Baths.
  • Highly effective algae control agent only for use with water in bath thermostats
  • With this medium, the bacteriostatic and fungistatic stress of the water is kept low
Specifica
Colore Blue, Clear
Descrizione Composition: 2% Poly(dimethyl imino)-2-hydroxy-1,3-propanediyl chloride
Capacità (sistema metrico) 100 mL
Gamma di temperatura 5°C to 90°C
Identificativo prodotto
  • Algizid Aquastab
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in un punto di raccoltarifiuti pericolosio speciali..