Learn More
Thermo Scientific™ aLICator LIC Cloning and Expression Set 1 (All-in-One/EK)
Codice prodotto. 11911421 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
30 Reactions
Dimensione della confezione:
30 reazioni
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11911421 30 Reactions 30 reazioni
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Codice prodotto. 11911421 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore K1271
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XVII del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.
Get fast and efficient ligation-independent cloning and tight regulation of gene expression in E. coli. with this cloning and expression system.
aLICator LIC Cloning and Expression System is designed for fast and efficient ligation independent cloning and tight regulation of gene expression in E. coli. The pLATE bacterial expression vectors are designed for high levels of target protein expression in concert with minimal background (uninduced) expression, which permits expression of proteins that are toxic to E. coli cells. To streamline and facilitate the process of insert cloning into the expression vector, the aLICator system uses directional LIC cloning technology, a rapid procedure that provides high-cloning efficiencies.
The tightly regulated expression and fast, efficient directional cloning makes the aLICator LIC Cloning and Expression System the best choice for routine and toxic gene cloning and expression in E. coli.
Highlights
  • High efficiency LIC cloning
  • Tight control of gene expression
  • High yield expression
  • Versatile -tagged or untaged protein expression with tag removal option
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antibiotic Resistance Bacterial Ampicillin (AmpR)
Cloning Method LIC Cloning
Tipo di campione PCR Products
Da utilizzare con (applicazione) PCR Cloning
N. di reazioni 30 Reactions
Linea di prodotti aLICator
Product Type LIC Cloning and Expression Kit
Promoter T7
Tag proteine His Tag (6x)
Quantità 30 Reactions
Vettore pLATE