Learn More
Aliquat™ 336, average MW 442, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10532601 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mL
1 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1L
250mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10532601 250 mL Bottiglia in vetro 250mL
10398470 1 L Bottiglia in vetro 1L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10532601 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 194972500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Catalizzatore a trasferimento di fase
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 63393-96-4
Formula molecolare C25H54ClN
Molecular Weight (g/mol) 404.16
Numero MDL MFCD00011862
InChI Key XKBGEWXEAPTVCK-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo methyltrioctylammonium chloride, aliquat 336, trioctylmethylammonium chloride, methyl trioctyl ammonium chloride, tomac, tricaprylmethylammonium chloride, capriquat, methyltricaprylylammonium chloride, tricaprylylmethylammonium chloride, trioctyl methyl ammonium chloride
PubChem CID 21218
ChEBI CHEBI:75286
IUPAC Name methyltrioctylazanium chloride
SMILES [Cl-].CCCCCCCC[N+](C)(CCCCCCCC)CCCCCCCC
Specifica
Materiale o nome chimico Aliquat™ 336
Nota nome Average M.W. 442
Colore Amber
Densità 0.8800g/mL
Punto d'infiammabilità 132°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.4655 to 1.4715
Quantità 250 mL
Fieser 05,460; 06,404; 07,380; 13,192
Peso formulazione 442
Percent Purity 88.2 to 90.6%, 112.0 to 115.0 (quaternary value)
Forma fisica Viscous Liquid
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Aliquat|TS 336
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 1
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H410-Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.