Learn More
Aliskiren, MedChemExpress
Codice prodotto. 16451247
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16451247 50 mg -
16435008 10 mg 10mg
16427737 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16451247 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY12176
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Aliskiren is an orally active, highly potent and selective renin inhibitor, with IC50 of 1.5 nM. Aliskiren can be used for the research of hypertension, cardiovascular diseases and cancer cachexia.
Aliskiren is an orally active, highly potent and selective renin inhibitor, with IC50 of 1.5 nM. Aliskiren can be used for the research of hypertension, cardiovascular diseases and cancer cachexia.
Specifica
Materiale o nome chimico Aliskiren
CAS 173334-57-1
Colore Colorless
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C30H53N3O6
Quantità 50 mg
Sinonimo CGP 60536 CGP60536B SPP 100
Informazioni di solubilità Ethanol : 100 mg/mL (181.24 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (181.24 mM; Need ultrasonic)
SMILES COCCCOC1=CC(C[C@@H](C[C@@H]([C@H](C[C@H](C(NCC(C)(C(N)=O)C)=O)C(C)C)O)N)C(C)C)=CC=C1OC
Molecular Weight (g/mol) 551.76
Peso formulazione 551.76
Percent Purity 95.24%
Grado Research
Forma fisica Oil
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
Research purposes only