Learn More
Alismoxide, MedChemExpress
Codice prodotto. 16458978
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
16458978 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16458978 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0426
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-11-2026
MedChemExpress Alismoxide is a natural product.
Alismoxide is a natural product.
Specifica
Materiale o nome chimico Alismoxide
CAS 87701-68-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C15H26O2
Quantità 10 mg
Sinonimo (+)-Alismoxide
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 31 mg/mL (130.05 mM)
SMILES O[C@@]1(C)CC[C@@]2([H])[C@@](O)(C)CCC(C(C)C)=C[C@]12[H]
Molecular Weight (g/mol) 238.37
Peso formulazione 238.37
Percent Purity 96.01%
Grado Research
Forma fisica Powder
Research purposes only