Learn More
Alisol A 24-acetate, MedChemExpress
Codice prodotto. 16491538
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16491538 5 mg 5mg
16439138 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16491538 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0853A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. View return policy
MedChemExpress Alisol A 24-acetate (Alisol A 24-monoacetate) is a natural product.
Alisol A 24-acetate (Alisol A 24-monoacetate) is a natural product.
Specifications
Materiale o nome chimico Alisol A 24-acetate
CAS 18674-16-3
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C32H52O6
Quantità 5 mg
Sinonimo Alisol A 24-monoacetate Alisol A monoacetate
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 50 mg/mL (93.85 mM)
SMILES C[C@]([C@@]1(C2=C([C@H](C)C[C@H](O)[C@H](C(C)(O)C)OC(C)=O)CC1)C)(CC[C@@]3([H])C4(C)C)[C@]([C@H](C2)O)([H])[C@]3(CCC4=O)C
Molecular Weight (g/mol) 532.75
Peso formulazione 532.75
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Show More Show Less
Research purposes only