Learn More
MedChemExpress Alisporivir intermediate-1
Codice prodotto. 16412088
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16412088 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16412088 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP1358
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-11-2026
MedChemExpress Alisporivir intermediate-1 is an intermediate in the synthesis of Alisporivir. Alisporivir is used for the treatment of inflammatory and viral diseases.
Specifica
CAS 882506-05-0
Content And Storage Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecolare 1461.91 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 5 mg
Shipping Condition Room temperature