Learn More
MedChemExpress Alisporivir intermediate-1
Codice prodotto. 16412889
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16412889 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16412889 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYP1358
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Alisporivir intermediate-1 is an intermediate in the synthesis of Alisporivir. Alisporivir is used for the treatment of inflammatory and viral diseases.
Specifica
CAS 882506-05-0
Content And Storage Please store the product under the recommended conditions in the Certificate of Analysis.
Da utilizzare con (applicazione) Neuroscience-Neuromodulation
Peso molecolare 1461.91 g/mol
Product Type Peptides
Quantità 1 mg
Shipping Condition Room temperature