missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alitame Hydrate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Alitame Hydrate |
| CAS | 99016-42-9 |
| Formula molecolare | 2 C14 H25 N3 O4 S . 5 H2 O |
| Quantità | 100 mg |
| Sinonimo | L-α-Aspartyl-N-(2,2,4,4-tetramethyl-3-thietanyl)-D-alaninamide, Thietane, D-alaninamide deriv., Alitame, CP 54802 |
| InChI Formula | InChI=1S/2C14H25N3O4S.5H2O/c2*1-7(16-11(21)8(15)6-9(18)19)10(20)17-12-13(2,3)22-14(12,4)5;;;;;/h2*7-8,12H,6,15H2,1-5H3,(H,16,21)(H,17,20)(H,18,19);5*1H2/t2*7-,8+;;;;;/m11...../s1 |
| SMILES | O.O.O.O.O.C[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)C(=O)NC1C(C)(C)SC1(C)C.C[C@@H](NC(=O)[C@@H](N)CC(=O)O)C(=O)NC2C(C)(C)SC2(C)C |
| IUPAC Name | (3S)-3-amino-4-oxo-4-[[(2R)-1-oxo-1-[(2,2,4,4-tetramethylthietan-3-yl)amino]propan-2-yl]amino]butanoic acid;pentahydrate |
| Molecular Weight (g/mol) | 752.938 |
| Peso formulazione | 752.366 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?