Learn More
Alizarin-3-Methyliminodiacetic Acid, 85%, Solstice
Codice prodotto. 15650800
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15650800 1 g Glass Bottle 1g
15660800 5 g Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15650800 Fornitore Honeywell-Fluka N. del fornitore 055901G
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
for the determination of fluorine, ∼85%
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 3952-78-1
Formula molecolare C19H15NO8
Molecular Weight (g/mol) 385.328
Numero MDL MFCD00001202
InChI Key PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo alizarin complexone, alizarin fluorine blue, alizarin complexon, alizarine complexon, alizarine complexone, alizarinkomplexon, alizarine fluorine blue, 3-aminomethylalizarin-n,n-diacetic acid, az-c, alizarin-3-methyliminodiacetic acid
PubChem CID 65132
ChEBI CHEBI:53088
IUPAC Name 2-[carboxymethyl-[(3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracen-2-yl)methyl]amino]acetic acid
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Alizarin-3-Methyliminodiacetic Acid
Punto di fusione 185°C
Colore Yellow
Imballaggio Glass Bottle
Quantità 1 g
Numero UN NONH for all modes of transport
Beilstein 2190028
Peso formulazione 385.32g/mol
Percent Purity 85%