Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alizarin, 97%, pure
Codice prodotto. 10796161 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
2.50kg
25g
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10796161 25 g Glass bottle 25g
10448310 100 g Glass bottle 100g
10327950 500 g Glass bottle 500g
13418388 2.5 kg Plastic drum 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 10796161 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 153690250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 72-48-0 | C14H8O4 | 240.214 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 72-48-0
Formula molecolare C14H8O4
Molecular Weight (g/mol) 240.214
Numero MDL MFCD00001201
InChI Key RGCKGOZRHPZPFP-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 1, 2-Dihydroxyanthraquinone, Mordant Red 11
PubChem CID 6293
ChEBI CHEBI:16866
IUPAC Name 1,2-dihydroxyanthracene-9,10-dione
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=C(C2=O)C(=C(C=C3)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Alizarin
Punto di fusione 287.0°C to 289.0°C
Nota nome 97%
Punti di ebollizione 430.0°C
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Contenuto di colorante 96.0% min.
Spettro a infrarossi Authentic
Perdita all'essiccatura 2% max.
Imballaggio Glass bottle
Intervallo percentuale saggio 97%
Informazioni di solubilità Solubility in water: slightly soluble. Other solubilities: soluble in aromatic solvents, ether and hot, methanol, moderately soluble in ethanol
Quantità 25 g
Forma fisica Fine Powder
Peso formulazione 240.21
Percent Purity 97%
Grado Pure
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Alizarin