Specifica
| Materiale o nome chimico | Alizarin complexone |
| CAS | 3952-78-1 |
| Formula molecolare | C19H15NO8 |
| Numero MDL | MFCD00001202 |
| Sinonimo | Alizarin-3-methylamine-N, N-diacetic acid |
| Colore | Brown |
| Quantità | 1 g |
| InChI Key | PWIGYBONXWGOQE-UHFFFAOYSA-N |
| Forma fisica | Fine Powder |
| SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)CN(CC(=O)O)CC(=O)O |
| Vedi altri risultati |