Learn More
Alizarin, Pure, C.I.58000, Indicator Grade, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10020000 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10020000 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10020000 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore A/1460/45
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Punto di fusione 287°C
Punti di ebollizione 430°C
CAS 72-48-0
Formula molecolare C14H8O4
Numero MDL 1201
Peso formulazione 240.21g/mol
Imballaggio Glass Jar
Colore Amber
Quantità 10 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Alizarin