Learn More
Thermo Scientific Chemicals Alizarin Red S, pure, certified
Codice prodotto. 10381101 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10381101 25 g 25g
15234724 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10381101 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 400480250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 130-22-3 | C14H7NaO7S | 342.253 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Indicator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 130-22-3
Formula molecolare C14H7NaO7S
Molecular Weight (g/mol) 342.253
Numero MDL MFCD00013049
InChI Key HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo 9,10-Dihydro-3,4-dihydroxy-9,10-dioxo-2-anthracenesulfonic acid, sodium salt, 9, 10-Dihydro-3, 4-dihydroxy-9, Mordant Red 3, Sodium alizarinesulfonate
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC Name sodium;3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Alizarin Red S
Rapporto di assorbimento 0.97 to 1.07 (for the first maximum) (P-15/P+15)
Spettro a infrarossi Authentic
Lambda max 554 to 558nm 590 to 599nm
Imballaggio Glass bottle
Intervallo di transizione visivo from pH 3.5 (yellow) to pH 6.5 (pink) and from pH 9.4 (orange-brown) to pH 12.0 (violet)
Colore Red
Informazioni di solubilità Solubility in water: moderately soluble. Other solubilities: soluble in ethanol
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 342.26
Grado Pure
Identificativo prodotto
  • Alizarin Red S