Learn More
Alizarin Red S (Sodium Sulfonate), MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11443060 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11443060 25 g
11453060 100 g
11463060 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11443060 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210037525
Alizarin red S is used in a biochemical assay to determine, quantitatively by colorimetry, the presence of calcific deposition by cells of an osteogenic lineage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 130-22-3
Formula molecolare C14H7NaO7S
Molecular Weight (g/mol) 342.253
Numero MDL MFCD00013049
InChI Key HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Sodium Alizarinsulfonate, Alizarin sodium sulfonate
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC Name sodium;3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Alizarin Red S
Nota nome Indicator: pH Range 3.7 - 5.2
Peso formulazione 342.3
Colore Orange
Quantità 25 g
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Alizarin Red S
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P405-Conservare sotto chiave.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Alizarin Red S