Learn More
Alizarin Red S (Sodium Sulfonate), MP Biomedicals™
Codice prodotto. 11463060 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
11463060 500 g
11443060 25 g
11453060 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11463060 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 0210037590
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 16-12-2026
Alizarin red S is used in a biochemical assay to determine, quantitatively by colorimetry, the presence of calcific deposition by cells of an osteogenic lineage
Identificatori chimici
CAS 130-22-3
Formula molecolare C14H7NaO7S
Molecular Weight (g/mol) 342.253
Numero MDL MFCD00013049
InChI Key HFVAFDPGUJEFBQ-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo Sodium Alizarinsulfonate, Alizarin sodium sulfonate
PubChem CID 3955344
ChEBI CHEBI:87358
IUPAC Name sodium;3,4-dihydroxy-9,10-dioxoanthracene-2-sulfonate
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=O)C3=CC(=C(C(=C3C2=O)O)O)S(=O)(=O)[O-].[Na+]
Specifica
Materiale o nome chimico Alizarin Red S
Nota nome Indicator: pH Range 3.7 - 5.2
Colore Orange
Quantità 500 g
Forma fisica Powder
Peso formulazione 342.3