Learn More
Alizarin, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Alizarin |
| Quantità | 10 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H8O4/c15-10-6-5-9-11(14(10)18)13(17)8-4-2-1-3-7(8)12(9)16/h1-6,15,18H |
| Peso formulazione | 240.0423 |