Specifica
| Materiale o nome chimico | Aminohippuric acid reagent. |
| CAS | 121-17-5 |
| Concentrazione | 1.0N |
| Note sul grado di purezza | Eur Ph Ref.: 1002601 |
| Formula molecolare | C7H3ClF3NO2 |
| Numero MDL | MFCD00007084 |
| InChI Key | TZGFQIXRVUHDLE-UHFFFAOYSA-N |
| SMILES | [O-][N+](=O)C1=CC(=CC=C1Cl)C(F)(F)F |
| IUPAC Name | 1-chloro-2-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene |
| Molecular Weight (g/mol) | 225.55 |
| Vedi altri risultati |