Learn More
ALK/CD246 Mouse anti-Human, Clone: ALK/1032, R&D Systems™
Codice prodotto. 18609538 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 μg
Dimensione della confezione:
100µg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18609538 100 μg 100µg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18609538 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP307749100ug
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    676.98€
    576.45€ / 100µg
    Risparmia 100.53€
    14% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody
ALK/CD246 Monoclonal specifically detects ALK/CD246 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Antigene ALK/CD246
Applicazioni Western Blot
Classificazione Monoclonal
Clone ALK/1032
Concentrazione 0.2 mg/mL
Coniugato Unconjugated
Diluizione Western Blot 1 to 2 μg/mL
Formulazione 10 mM PBS with 0.05% BSA
Alias gene ALK tyrosine kinase receptor, Anaplastic lymphoma kinase, anaplastic lymphoma kinase (Ki-1), anaplastic lymphoma receptor tyrosine kinase, CD246, CD246 antigen, EC 2.7.10.1, NBLST3
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant fragment (around aa 220-335) of human ALK/CD246 protein (exact sequence is proprietary)
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 100 μg
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 238
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b κ
Linea di prodotti Novus