missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alkaline Phosphatase/ALPP Antibody (ALP/870), Biotin, R&D Systems™

Codice prodotto. 18621098 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.1 mL
Dimensione della confezione:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18621098 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18621098 Fornitore Novus Biologicals N. del fornitore NBP247988B
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Novus product, part of R&D Systems. Mouse Monoclonal Antibody

Alkaline Phosphatase/ALPP Monoclonal antibody specifically detects Alkaline Phosphatase/ALPP in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Antigene Alkaline Phosphatase/ALPP
Applicazioni Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classificazione Monoclonal
Clone ALP/870
Coniugato Biotin
Formulazione PBS
Alias gene Alkaline phosphatase Regan isozyme, alkaline phosphatase, placental, alkaline phosphatase, placental (Regan isozyme), alkaline phosphatase, placental type, alkaline phosphomonoesterase, ALP, EC 3.1.3.1, FLJ61142, glycerophosphatase, PALP, Placental alkaline phosphatase 1, PLAP, PLAP-1, Regan isozyme
Specie ospite Mouse
Immunogeno Recombinant full-length human Alkaline Phosphatase/ALPP protein (Uniprot: P05187 )
Metodo di purificazione Protein A or G purified
Quantità 0.1 mL
Status giuridico RUO
Disciplina di ricerca Cancer, Ovarian Carcinoma Cell Markers, Stem Cell Markers
Primario o secondario Primary
ID gene (immissione) 250
Target Species Human
Content And Storage Store at 4°C in the dark.
Product Type Antibody
Forma Purified
Isotype IgG2b κ
Linea di prodotti Novus
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.