missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

R&D Systems™ Alkaline Phosphatase, Tissue Non-Specific Assay Kit (Luminescent)

Codice prodotto. 18649600 Sfoglia Tutto Bio Techne Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 Kit
Dimensione della confezione:
1 set
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18649600 1 Kit 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 18649600 Fornitore R&D Systems™ N. del fornitore KA1362
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 04-12-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello

missing translation for 'validMainframeMsg'

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

A Novus product, part of R&D Systems.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Gene Alkaline Phosphatase, Tissue Non-Specific
ID gene (immissione) 249
Alias gene Alkaline phosphatase liver/bone/kidney isozyme, alkaline phosphatase, liver/bone/kidney, alkaline phosphatase, tissue-nonspecific isozyme, alkaline phosphomonoesterase, APTNAP, AP-TNAP, EC 3.1.3.1, FLJ40094, FLJ93059, glycerophosphatase, HOPS, liver/bone/kidney-type alkaline phosphatase, MGC161443, tissue-nonspecific ALP, TNAP, TNSALPMGC167935
Content And Storage Storage of components varies. See protocol for specific instructions.
Linea di prodotti Novus
Quantità 1 Kit
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.