Learn More
all-cis-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic Acid, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | cis Docosapentaenoic acid (DPA) |
| CAS | 25182-74-5 |
| Formula molecolare | C22 H34 O2 |
| Quantità | 2.5 mg |
| Sinonimo | 4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid, (all-Z)- (8CI), (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid, (all-Z)-4,7,10,13,16-Docosapentaenoic acid, 4Z,7Z,10Z,13Z,16Z-Docosapentaenoic acid, Osbond acid, DPA |
| InChI Formula | InChI=1S/C22H34O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2-5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24)/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18- |
| SMILES | CCCCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)O |
| IUPAC Name | (4Z,7Z,10Z,13Z,16Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 330.5 |
| Peso formulazione | 330.2559 |