Learn More
Buerkle™ All-Layer Drill
Codice prodotto. 15396277 Sfoglia Tutto Bürkle Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
260 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
15396277 260 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15396277 Fornitore Buerkle™ N. del fornitore 53100150
In stock
Special sampler specifically designed for heavily compacted substances, drilling blades burrow easily and quickly to required depth
  • Special drilling blades for easy penetration of compacted bulk materials
  • Allows representative sampling through all layers of compacted material
  • High quality material construction for durability and efficiency
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Bulk Material Sampler
Materiale Stainless Steel (V4A)
Autoclavabile Autoclavable
Materiale maniglia Stainless Steel (V4A)
Tipo di maniglia T-form
Capacità (sistema imperiale) 8.79 oz.
Capacità (sistema metrico) 260 mL
No. of Chambers 5
Da utilizzare con (applicazione) Foodstuffs, All-Level/Cross-Sectional Sample
Diametro (sistema imperiale) 0.98 in.
Diametro (sistema imperiale) apertura 0.47 in.
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.82 in.
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Diametro (sistema metrico) anima 25 mm
Diametro (sistema metrico) apertura 12 mm
Diametro (sistema metrico) esterno 97 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 60.16 in.
Lunghezza albero (sistema imperiale) 54.53 in.
Lunghezza (sistema metrico) 1528 mm
Lunghezza albero (sistema metrico) 1385 mm