Learn More
all-rac-alpha-Tocopherol (Vitamin E), Mikromol™
Codice prodotto. 17951616
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17951616 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17951616 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM0167.000250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
all-rac-alpha-Tocopherol (Vitamin E)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico DL-alpha-Tocopherol
CAS 10191-41-0
Nomi componenti o analita DL-alpha-Tocopherol
Shipping Condition Ice pack (-20°C)
Formula molecolare C29 H50 O2
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo 6-Chromanol, 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)- (8CI), 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-1-benzopyran-6-ol, (±)-α-Tocopherol, 2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4',8',12'-trimethyltridecyl)chroman-6-ol, 3,4-Dihydro-2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-2H-benzopyran-6-ol, DL-α-Tocopherol, Elementol B, Elementol Basic, Elementol R, Ephanyl, Irganox E 210, Rac-α-Tocopherol, Ronotec 201, Ronotec 202, Ronotec DF 120, Uvinul 2000AO, all-rac-α-Tocopherol, dl-α-Tocopherol
InChI Formula InChI=1S/C29H50O2/c1-20(2)12-9-13-21(3)14-10-15-22(4)16-11-18-29(8)19-17-26-25(7)27(30)23(5)24(6)28(26)31-29/h20-22,30H,9-19H2,1-8H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(O)c(C)c(C)c2O1
IUPAC Name 2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydrochromen-6-ol
Molecular Weight (g/mol) 430.71
Quantità 250 mg
Peso formulazione 430.3811 g/mol