Learn More
all-rac-alpha-Tocopheryl Acetate, Mikromol™
Codice prodotto. 17978424
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17978424 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17978424 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1381.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
all-rac-alpha-Tocopheryl Acetate
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico all-rac-alpha-Tocopheryl Acetate
CAS 7695-91-2
Nomi componenti o analita all-rac-alpha-Tocopheryl Acetate
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C31 H52 O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo all-rac-alpha-Tocopheryl acetate, all-rac-2,5,7,8-Tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydro-2H-1-benzopyran-6-yl acetate
InChI Formula InChI=1S/C31H52O3/c1-21(2)13-10-14-22(3)15-11-16-23(4)17-12-19-31(9)20-18-28-26(7)29(33-27(8)32)24(5)25(6)30(28)34-31/h21-23H,10-20H2,1-9H3
SMILES CC(C)CCCC(C)CCCC(C)CCCC1(C)CCc2c(C)c(OC(=O)C)c(C)c(C)c2O1
IUPAC Name [2,5,7,8-tetramethyl-2-(4,8,12-trimethyltridecyl)-3,4-dihydrochromen-6-yl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 472.74
Quantità 250 mg
Peso formulazione 472.3916 g/mol