Learn More
all-trans-Retinoic acid, 97%, ACROS Organics™
Marca:  Acros Organics 207340010
Dettagli aggiuntivi : CAS : 302-79-4 Peso : 0.05100kg
Quantità 1g
Imballaggio Glass bottle
Codice prodotto. 10023433
  • 198.00€ / 1g
In stock, pronto per la spedizione: 5
Identificatori chimici
302-79-4
300.44
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
444795
(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
C20H28O2
MFCD00001551
retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
CHEBI:15367
CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)O)C)C
Specifica
all-trans-Retinoic acid
Glass bottle
179°C to 184°C
97%
96.0
96% min. (HPLC)
MFCD00001551
15, 8288
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,dmso (25mg/mL),slightly soluble in alcohol and chloroform
CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CC(=O)O)C)C
300.44
CHEBI:15367
Crystalline Powder
Authentic
Yellow
1g
302-79-4
100.0
C20H28O2
09, III, 3118
retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
444795
300.44
97%
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • all-trans-Retinoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
SDS Documenti
Certificati