Learn More
Thermo Scientific Chemicals all-trans-Retinoic acid, 97%
Codice prodotto. 10552611 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100mg
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10552611 100 mg Bottiglia in vetro 100mg
10023433 1 g Bottiglia in vetro 1g
10155403 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10552611 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 207341000
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
All-trans-retinol, Vitamin A, retinol, CAS # 68-26-8, is a fat-soluble vitamin that binds retinoid receptors within cells. | CAS: 302-79-4 | C20H28O2 | 300.44 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• All-trans-retinol, commonly known as Vitamin A, is a fat-soluble essential nutrient
• All-trans-retinol is involved in hormonal signaling via the retinoid receptors
• It is an important regulator of cell division and apoptosis
• Deficiency can lead to vision, bone, immune, and skin disorders
Applications
• Suitable for research on cell differentiation, embryonic development, immunology and more
• Laboratory grade quality, for research use only
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 302-79-4
Formula molecolare C20H28O2
Molecular Weight (g/mol) 300.44
Numero MDL MFCD00001551
InChI Key SHGAZHPCJJPHSC-YCNIQYBTSA-N
Sinonimo retinoic acid, tretinoin, vitamin a acid, all-trans-retinoic acid, trans-retinoic acid, renova, airol, retin-a, vesanoid, atra
PubChem CID 444795
ChEBI CHEBI:15367
IUPAC Name (2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenoic acid
SMILES C\C(\C=C\C1=C(C)CCCC1(C)C)=C/C=C/C(/C)=C/C(O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico all-trans-Retinoic acid
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 179°C to 184°C
Colore Yellow
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 100 mg
Beilstein 09, III, 3118
Indice di Merck 15, 8288
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether,dmso (25mg/mL),slightly soluble in alcohol and chloroform
Peso formulazione 300.44
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • all-trans-Retinoic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H361d-Sospettato di nuocere al feto.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.