Learn More
Thermo Scientific Chemicals all-trans-Retinol, 95%
Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals ProdottiDescrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General description
• All-trans-retinol, commonly known as Vitamin A, is a fat-soluble essential nutrient
• All-trans-retinol is involved in hormonal signaling via the retinoid receptors
• It is an important regulator of cell division and apoptosis
• Deficiency can lead to vision, bone, immune, and skin disorders
Applications
• Suitable for research on cell differentiation, embryonic development, immunology and more
• Laboratory grade quality, for research use only
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | all-trans-Retinol |
| Nota nome | 95% |
| CAS min. % | 94.0 |
| CAS max % | 100.0 |
| Colore | Yellow to Orange |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 95% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 250 mg |
| Beilstein | 06, III, 2787 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- all-trans-Retinol
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
- H315-Provoca irritazione cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H361d-Sospettato di nuocere al feto.
- H302-Nocivo se ingerito.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.