Learn More
Thermo Scientific Chemicals all-trans-Retinyl acetate, 1.5 million IU/g, in sunflower oil, stabilized
Codice prodotto. 10499481 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
Dimensione della confezione:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10499481 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10499481 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 346321000
ChemsChrom Mega Deals
Usa il codice promozionale 27993
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 127-47-9 | C22H32O2 | 328.49 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico all-trans-Retinyl acetate
CAS 127-47-9
Punto d'infiammabilità >100°C
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C22H32O2
Indice di rifrazione 1.5470 to 1.5550
Quantità 100 g
Indice di Merck 15,10211
Sinonimo retinyl acetate, vitamin a acetate, retinol acetate, retinol, acetate, all-trans-retinyl acetate, crystalets, vitamin a1 acetate, all-trans-retinol acetate, vitamin a alcohol acetate, davitan a 650
Informazioni di solubilità Solubility in water: difficult soluble
InChI Key QGNJRVVDBSJHIZ-QHLGVNSISA-N
SMILES CC1=C(C(CCC1)(C)C)C=CC(=CC=CC(=CCOC(=O)C)C)C
IUPAC Name [(2E,4E,6E,8E)-3,7-dimethyl-9-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)nona-2,4,6,8-tetraenyl] acetate
Molecular Weight (g/mol) 328.49
PubChem CID 638034
ChEBI CHEBI:32095
Viscosità 20 mPa.s (60°C)
Peso formulazione 328.49
Sostanze correlate 0.14 (A370/A326) max
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • all-trans-Retinyl acetate, 1.5 million IU/g, in sunflower oil, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • Tossicità per la riproduzione Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H360D-Può nuocere al feto.
Consigli di prudenza
  • P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.