Learn More
Brady™ Etichette in vinile multiuso per M6/M7
Questo resistente vinile a basso ritiro con adesivo ultra-aggressivo è la soluzione perfetta per l’identificazione su superfici irregolari e in ambienti difficili.
65.11€ - 118.86€
Specifica
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
|---|---|
| Certificazione/Conformità | ASTM D 2979, ASTM D 523 |
| Tipo di adesivo | Permanent Acrylic |
| Rivestimento | None |
| Colore | Purple |
| Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Codice del prodotto | Marca | Dimensioni (L x P) | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
|
17888804
|
Brady™
173209 |
50 ft. x 0.5 in. | M710, BMP71 |
72.05€ 65.11€ / pezzi 1 Risparmia 6.94€ 9% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17888384
|
Brady™
173276 |
50 ft. x 1 in. | M710, BMP71 |
94.05€ 85.01€ / pezzi 1 Risparmia 9.04€ 9% Sconto |
Spedizione stimata: 20-10-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17888874
|
Brady™
173245 |
50 ft. x 2 in. | M710, BMP71 |
125.00€ 112.13€ / pezzi 1 Risparmia 12.87€ 10% Sconto |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
|
17869034
|
Brady™
174139 |
50 ft. x 2 in. | M610, M611, M710 (with Media Adapter), BMP61, BMP71 (with Media Adapter) |
133.00€ 118.86€ / pezzi 1 Risparmia 14.14€ 10% Sconto |
Spedizione stimata: 20-10-2026
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Accedi o Registrati per verificare il tuo prezzo e la disponibilità.
|
|||
Descrizione
- Questo resistente vinile a basso ritiro con adesivo ultra-aggressivo è ideale per etichettare tubi, attrezzature, scaffalature e praticamente ogni altra superficie industriale.
- Materiale molto flessibile con adesivo permanente a forte adesione per superfici ruvide o molto irregolari in ambienti difficili, anche all'esterno
- Si adatta e aderisce a superfici difficili come blocchi forati in calcestruzzo verniciati, legno verniciato, plastica irregolare, tubazioni con rivestimento in carta e custodie in plastica soffiata
- Resiste all'esposizione a sostanze chimiche, grassi, oli, nebbia salina, detergenti, prodotti per la pulizia e sporco industriale in generale
- Durata media in esterni 8-10 anni con temperature da -40°C a 82°C (da -40°F a 180°F), può essere applicato fino -18°C (0°F) di temperatura
- I materiali Brady Authentic sono perfettamente compatibili con le stampanti Brady per migliorare la comunicazione tra stampante e materiale e l'interazione con l'app mobile garantendo migliori prestazioni e affidabilità
Specifica
| Not Autoclavable | |
| Permanent Acrylic | |
| Purple | |
| Continuous | |
| Thermal Transfer | |
| Equipment Labeling, Electrical Labeling, Floor Marking, Laboratory Labeling, Lean and 5S Labeling | |
| 50 ft. | |
| -40°F to +180°F | |
| 0.004 in. | |
| 50 ft. |
| ASTM D 2979, ASTM D 523 | |
| None | |
| Gloss | |
| Vinyl | |
| Non-sterile | |
| No | |
| Rectangle | |
| -40°C to +82°C | |
| 0.102 mm | |
| 15.24 m |