Learn More
Allantoin, 98%
Codice prodotto. 10745741 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10745741 100 g 100g
10142320 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10745741 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 102841000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 97-59-6 | C4H6N4O3 | 158.12 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 97-59-6
Formula molecolare C4H6N4O3
Molecular Weight (g/mol) 158.12
Numero MDL MFCD00005260
InChI Key POJWUDADGALRAB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allantoin, 5-ureidohydantoin, glyoxyldiureide, 1-2,5-dioxoimidazolidin-4-yl urea, glyoxyldiureid, allantol, cordianine, sebical, alantan, avc/dienestrolcream
PubChem CID 204
ChEBI CHEBI:15676
IUPAC Name (2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea
SMILES C1(C(=O)NC(=O)N1)NC(=O)N
Specifica
Materiale o nome chimico Allantoin
Nota nome 98%
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 230.0°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Plastic bottle
Quantità 100 g
Beilstein 25, V,15, 338
Indice di Merck 15, 250
Informazioni di solubilità Solubility in water: 1g/190mL. Other solubilities: readily soluble in alkalies,1g/500mL alcohol,practically insoluble in ether
Peso formulazione 158.12
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder