Learn More
Allantoin, LoGiCal
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Allantoin |
| CAS | 97-59-6 |
| Nomi componenti o analita | Allantoin |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Formula molecolare | C4 H6 N4 O3 |
| Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
| Sinonimo | Allantoin, (RS)-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea, Urea, N-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-Allantoin (8CI), Urea, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)- (9CI), (2,5-Dioxo-4-imidazolidinyl)urea, 5-Ureidohydantoin, Allantion, Allantol, Cordianine, DL-Allantoin, Glyoxyldiureid, Glyoxyldiureide, Glyoxylic diureide, NSC 7606, Psoralon, Sebical, Septalan, (+/-)-Allantoin |
| InChI Formula | InChI=1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11) |
| Tipo di soluzione | Neat |
| SMILES | NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O |
| Vedi altri risultati |