Learn More
Allantoin, MedChemExpress
Codice prodotto. 16439106
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16439106 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16439106 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0543
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
MedChemExpress Allantoin is a skin conditioning agent that promotes healthy skin, stimulates new and healthy tissue growth.
Allantoin is a skin conditioning agent that promotes healthy skin, stimulates new and healthy tissue growth.
Specifica
Materiale o nome chimico Allantoin
CAS 97-59-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C4H6N4O3
Quantità 100 mg
Sinonimo 5-Ureidohydantoin
Informazioni di solubilità DMSO : 50 mg/mL (316.22 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 3.85 mg/mL (24.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N)NC(C(N1)=O)NC1=O
Molecular Weight (g/mol) 158.12
Peso formulazione 158.12
Percent Purity 99.85%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only