Learn More
Allantoin, Mikromol™
Codice prodotto. 17901556
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
Dimensione della confezione:
250mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17901556 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17901556 Fornitore Mikromol N. del fornitore MM1627.00
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 23-11-2026
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
Allantoin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Allantoin
CAS 97-59-6
Nomi componenti o analita Allantoin
Shipping Condition Room Temperature
Formula molecolare C4 H6 N4 O3
Certificazione/Conformità ISO 17034
Sinonimo Allantoin, (RS)-(2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea, Urea, N-(2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)-Allantoin (8CI), Urea, (2,5-dioxo-4-imidazolidinyl)- (9CI), (2,5-Dioxo-4-imidazolidinyl)urea, 5-Ureidohydantoin, Allantion, Allantol, Cordianine, DL-Allantoin, Glyoxyldiureid, Glyoxyldiureide, Glyoxylic diureide, NSC 7606, Psoralon, Sebical, Septalan, (+/-)-Allantoin
InChI Formula InChI=1S/C4H6N4O3/c5-3(10)6-1-2(9)8-4(11)7-1/h1H,(H3,5,6,10)(H2,7,8,9,11)
SMILES NC(=O)NC1NC(=O)NC1=O
IUPAC Name (2,5-dioxoimidazolidin-4-yl)urea
Molecular Weight (g/mol) 158.12
Quantità 250 mg
Peso formulazione 158.044 g/mol