Learn More
Allegro Respirator Wipes, Isopropanol-Based
Codice prodotto. 11745118 Sfoglia Tutto Cole-Parmer Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11745118 100 Pk. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11745118 Fornitore Allegro N. del fornitore 8633211
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    32.20€
    25.82€ / pezzi 100
    Risparmia 6.38€
    19% Sconto
Spedizione stimata: 07-12-2026
Use these Isopropanol-Based Respirator Wipes to keep respirators clean between scheduled disinfection as mandated by OSHA.
  • Isopropanol-Based Respirator Cleaning Pads are for use with rubber facepieces and other personal safety equipment.
  • Individually wrapped; box may be used as a wall-mounted dispenser.
  • Active ingredient: 70% Isopropanol.
  • Not available in Canada.
Specifica
Product Type Cleaning Supplies
Tipo di soluzione Isopropanol-Based
Da utilizzare con (apparecchiatura) Respiratory Masks
Certificazione/Conformità OSHA
Quantità 100 Pk.
Lunghezza (sistema metrico) 13 mm
Larghezza (sistema metrico) 28 mm