Learn More
Allenylboronic acid pinacol ester, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Allenylboronic acid pinacol ester |
| CAS | 865350-17-0 |
| Formula molecolare | C9H15BO2 |
| Quantità | 250 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C9H15BO2/c1-6-7-10-11-8(2,3)9(4,5)12-10/h7H,1H2,2-5H3 |
| SMILES | CC1(C)OB(OC1(C)C)C=C=C |
| IUPAC Name | 4,4,5,5-tetramethyl-2-propa-1,2-dienyl-1,3,2-dioxaborolane |
| Molecular Weight (g/mol) | 166.03 |
| Peso formulazione | 166.1165 |