Learn More
Witeg™ Condensatori a bulbi di Allihn
Codice prodotto. 11833562
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
19/26
24/29
29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
250 mm
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Lunghezza camicia (sistema metrico) Dimensione della confezione
11833562 19/26 250 mm Pezzo
11843562 24/29 250 mm Pezzo
11863562 29/32 250 mm Pezzo
11873562 29/32 400 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11833562 Fornitore Witeg™ N. del fornitore 1 722 250
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    173.26€
    151.17€ / pezzi 1
    Risparmia 22.09€
    12% Sconto
Spedizione stimata: 16-12-2026
Use the Witeg™ Allihn Bulb Condenser, which consists of a long glass tube with a water jacket. A series of bulbs on the tube increases the surface area.
  • Various jacket lengths
Specifica
Diametro sistema metrico) interno tubo 6.4 mm
Diametro (sistema metrico) tubazione esterna 11 mm
Lunghezza camicia (sistema metrico) 250 mm
Quantità 1 Pack
Nessun giunto rastremato standard 19/26
Tipo Allihn Bulb Condenser