Learn More
Witeg™ Condensatori a bulbi di Allihn
Descrizione
- Various jacket lengths
Specifica
Specifica
| Diametro sistema metrico) interno tubo | 6.4 mm |
| Diametro (sistema metrico) tubazione esterna | 11 mm |
| Lunghezza camicia (sistema metrico) | 400 mm |
| Quantità | 1 Pack |
| Nessun giunto rastremato standard | 29/32 |
| Tipo | Allihn Bulb Condenser |