Learn More
Quickfit™ Allihn Condenser with Ground Cone and Socket
Codice prodotto. 11381845
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
24/29
29/32
Lunghezza camicia (sistema metrico):
545 mm
550 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Lunghezza camicia (sistema metrico) Dimensione della confezione
11381845 24/29 545 mm Pezzo
15507790 29/32 550 mm pezzi 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11381845 Fornitore Quickfit™ N. del fornitore CX7/33/SC
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    222.60€
    184.81€ / pezzi 1
    Risparmia 37.79€
    16% Sconto
Spedizione stimata: 18-03-2027
Ideal for reflux applications.
  • Inner bulb sections provide increased cooling surface
  • With detachable plastic screwthread connectors for easy and safe attachment of flexible tubing
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for reflux work
Lunghezza camicia (sistema metrico) 545 mm
Lunghezza (sistema metrico) 545 mm
Nessun giunto rastremato standard 24/29
Materiale Borosilicate Glass
Tipo Allihn Condenser