Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Allihn Condensers with Glass Olives
Codice prodotto. 12643790
Cambia vista
Click to view available options
Nessun giunto rastremato standard:
NS 14/23
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Nessun giunto rastremato standard Dimensione della confezione
12643790 NS 14/23 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12643790 Fornitore Lenz Laborglasintrumente™ N. del fornitore 05223201
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    105.00€
    71.30€ / pezzi 1
    Risparmia 33.70€
    32% Sconto
Spedizione stimata: 25-01-2027
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Allihn condensers for condensing vapours
  • Allihn condensers acc. to DIN 12581 and in addition to DIN
  • With NS socket and NS cone
  • Water connection: glass olives
  • Made of DURAN™ tubing
Specifica
Descrizione Cooling Surface - 100 cm²
Lunghezza camicia (sistema metrico) 160 mm
N. di lampadine 6
Quantità 1
Nessun giunto rastremato standard NS 14/23
Materiale DURAN™ Tubing