Learn More
Thermo Scientific Chemicals Allopurinol, 98%
Codice prodotto. 10006213 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10006213 25 g Bottiglia in vetro 25g
10686692 5 g Bottiglia in vetro 5g
13297049 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10006213 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore 121830250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 315-30-0 | C5H4N4O | 136.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 315-30-0
Formula molecolare C5H4N4O
Molecular Weight (g/mol) 136.11
Numero MDL MFCD00599413
InChI Key OFCNXPDARWKPPY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo allopurinol, 1h-pyrazolo 3,4-d pyrimidin-4-ol, zyloprim, zyloric, lopurin, atisuril, bleminol, caplenal, uripurinol, embarin
PubChem CID 2094
ChEBI CHEBI:40279
IUPAC Name 1,2-dihydropyrazolo[3,4-d]pyrimidin-4-one
SMILES O=C1N=CN=C2NNC=C12
Specifica
Materiale o nome chimico Allopurinol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 384.0°C
Colore White
Perdita all'essiccatura 0.5 % (1 g, 105°C) max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 26,IV,2076
Indice di Merck 15,271
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.35g/L (25°C). Other solubilities: soluble in diluted alkalies and acids,practically insoluble in most common organic,solvents
Peso formulazione 136.11
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.