Specifica
| Materiale o nome chimico | Allopurinol |
| CAS min. % | 97.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 384.0°C |
| Colore | White |
| Perdita all'essiccatura | 0.5 % (1 g, 105°C) max. |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98% |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 100 g |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 4-Hydroxypyrazolo[3,4-d]pyrimidine
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H301-Tossico se ingerito.
- P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
- P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
- P333+P313-In caso di irritazione o eruzione della pelle: consultare un medico.